1.05596
Sodium hydroxide solution
about 36%, for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Sodium hydroxide solution
About This Item
Produits recommandés
product name
Sodium hydroxide solution about 36%, for analysis EMSURE®
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Forme
liquid
Concentration
36.0-36.5% NaOH
Impuretés
≤0.00035% Fe (Iron)
≤0.005% Chloride (Cl)
≤1.0% Carbonate (as Na2CO3)
pH
14 (20 °C in H2O)
Densité
1.39 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Most extensive specifications worldwide
- Tested for up to 70 parameters
- Extraordinary purity
- Very low limiting values
- Greater accuracy and control of analyses
- Optimized for highly critical and demanding analyses
- Ideal for method development
- No interference or contamination due to unknown impurities
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable