Principaux documents
Z660035
Bandelin TICKOPUR R 33 cleaning concentrate
for use in ultrasonic baths
Synonyme(s) :
detergent
1 L
25,00 €
2 L
38,00 €
5 L
76,00 €
25,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 L
25,00 €
2 L
38,00 €
5 L
76,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
47131800
Nomenclature NACRES :
NB.35
25,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 L bottle
pkg of 2 L bottle
pkg of 5 L cannister
Fabricant/nom de marque
Bandelin 830
Description générale
Universal cleaner anti-corrosive for laboratory, service and industry, gentle cleaning, mildly alkaline, pH 9.9 (1%), dosage 1 to 5%, 1 to 10 min.
Contamination:
General contamination, oily and greasy residues, soot, ink, drilling-, grinding-, polishing- and lapping residues etc.
Objects to be cleaned:
Glass, ceramics, plastics, rubber, steel, stainless steel, non-ferrous-, precious- and light metals, sieves, pipettes, respirators, PC-boards, glasses. Caution with tin and zinc.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable