Principaux documents
1.05387
Sigma-Aldrich
Leishman′s eosin methylene blue solution modified
for microscopy
500 ML
103,00 €
1053871022
736,00 €
103,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
103,00 €
1053871022
736,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116121
Nomenclature NACRES :
NA.05
103,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
128 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
455 °C (methanol)
Limite d'explosivité
5.5-44 % (v/v) methanol()
IVD
for in vitro diagnostic use
pb
65 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.79 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
20-25°C
Description générale
The staining method according to Leishman is one of the standard techniques in hematological diagnostic procedures. Like Wright′s eosin methylene blue solution and May-Grünwald′s eosin methylene blue solution,this ready-to-use solution is used for staining of blood and bone marrow smears and clinical cytological specimens. The typical resulting color of cell nuclei is red to purple, which depends on the buffer tablets (Buffer tablets pH 7.2 or Buffer tablets pH 6.8). The staining of the nuclei is due of the molecular interaction of the Eosin Y dye and a complex of Azur B with DNA. Both dyes assemble to an Eosin Y - Azur B-DNA complex and the intensity of the resulting stain depends on the content of Azur B and the ratio of Azur B : Eosin Y. Furthermore, the resulting stain can vary depending on the influence of fixation, staining times, pH-value of the solutions or buffer substances.
A 500 mL bottle of Leishman′s eosin methylene blue solution are sufficient for staining up to 1600 slides in Hellendahl cells. As an IVD product and CE registered, it can be used hassle-free in diagnostics and laboratory accreditations. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Application
For microscopy. For staining of blood and bone marrow smears and clinical-cytological specimens
Remarque sur l'analyse
Suitability for microscopy (Blood smear):passes test
Erythrocytes:reddish
Nuclei:violet
Eosinophilic granules:brick-red
Neutrophilic granules:light violet
Lymphocyte cytoplasm:blue
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)