This product is prepared as a concentrate. Please see the link below to the Data Sheet for the dilution instructions:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/412/029/101424ug-ms.pdf
1.01424
Solution éosine/bleu de méthylène de May-Grünwald modifiée
for microscopy
Produits recommandés
Qualité
for microscopy
Niveau de qualité
Pression de vapeur
128 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
420 °C
Composition
C.I. 45380, 0.5 g/L
C.I. 52015, 0.7 g/L
contains CH3OH
Limite d'explosivité
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
pb
65 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.79 g/cm3 at 20 °C
Adéquation
suitable for microscopy
Application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Érythrocytes : rose à brunâtre
Noyaux : violet
Granules éosinophiles : rouge-brun
Granules neutrophiles : violet clair
Cytoplasme lymphocytaire : bleu
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Apprenez-en davantage sur l'étude clinique du sang, des organes hématopoïétiques et des maladies du sang, y compris sur le traitement et la prévention, ainsi que sur les colorants employés dans les analyses hématologiques.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
-
should this be used neat or diluted with methanol and/or buffered water