Principaux documents
1.05008
SAFC
2-Propanol
suitable for preparative chromatography, EMPROVE® ESSENTIAL, BP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
1 L
46,00 €
2.5 L
74,00 €
25 L
398,00 €
46,00 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 L
46,00 €
2.5 L
74,00 €
25 L
398,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Beilstein:
635639
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-661-7
46,00 €
Date d'expédition estimée le28 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
2-Propanol is used for preparative chromatography.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3