We use sodium chromate as a rust inhibitor for ammonia refrigeration what we get from sigma works great
307831
Sodium chromate
98%
Synonyme(s) :
Chromium sodium oxide, Disodium chromate
33,90 €
About This Item
33,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
Clé InChI
PXLIDIMHPNPGMH-UHFFFAOYSA-N
Application
- Green Synthetic Route of Sodium Chromate: Describes a novel method to produce sodium chromate from ferrochrome, which could lead to more sustainable production practices in the industry (Li et al., 2020).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)