529568
Phosphate de potassium monobasic
Potassium Phosphate, Monobasic, Molecular Biology Grade, CAS No. 7778-77-0. Chemical formula KH₂PO₄, molar mass 136.1.
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de potassium, Phosphate de potassium prim., Phosphate monopotassique
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Pf
252.6 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable