Documents
1.04738
SAFC
Invertine MERCK
humectant for confectionery E 1103
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Invertine MERCK
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Numéro E:
E1103
Numéro de classement CE :
232-615-7
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
5.2-5.6 (20 °C in H2O)
Densité
1.16 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Nous proposons un choix de matières premières essentielles de qualité supérieure, ainsi que la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre à de strictes exigences règlementaires. Notre marque SAFC® de produits de haute qualité satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes.
Application
L'humectant Invertine MERCK pour confiseries (E 1103) est utilisé comme additif alimentaire.
Informations légales
INVERTIN MERCK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3