Documents
1.04333
Supelco
Isohexane
≥95.0% (C₆H₁₄-isomeres, GC) or analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Isohexane, 2-Methyl pentane, iso-Hexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
295-570-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Isohexane, for analysis EMSURE®
Pression de vapeur
160-190 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥95.0% (C<SUB>6</SUB>H<SUB>14</SUB>-isomeres, GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
260 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.0-7.4 % (v/v)
Impuretés
≤0.0001% Thiophene
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Aromatics (as benzene)
≤0.01% Water
≤5% n-Hexane (GC)
Résidus d'évap.
≤10 mg/L
kinematic viscosity
0.5 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
53-63 °C/1013 hPa
Pf
<-50 °C
Température de transition
flash point -21 °C
Densité
0.66 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Remarque sur l'analyse
Purity C₆H₁₄-isomeres (GC): ≥ 95.0 %
Identity (IR): conforms
Acidity: ≤ 0.0003 meq/g
n-Hexane (GC): ≤ 5.0 %
Aromatics (as benzene): ≤ 0.01 %
Sulfur compounds (as S): ≤ 0.005 %
Thiophene: ≤ 0.0001 %
Matter discoloured by H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-5.8 °F
Point d'éclair (°C)
-21 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)