Yes, the spare parts for this product are sold separately. The cup-shaped part is referred to as the glass reservoir, located on the top of the apparatus. The product number for this item is 58063. Please see the link below to review this product:
https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/58063
58062-U
Appareil de filtration de la phase mobile 2 Supelco®
Synonyme(s) :
Supelco Apparatus for Mobile Phase Filtration
450,00 €
About This Item
450,00 €
Produits recommandés
Description générale
Inclut :
- Réservoir en verre de 250 mL
- Base d′entonnoir S/T 34/45
- flacon et bouchon de verre S/T 34/45 1000 mL
- Clamp
- Support et grille en acier inoxydable
- 10 joints en PTFE
- 50 filtres en nylon 66 (47 mm, pores de 0,45 μ).
Les clients ont également consulté
Articles
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.
-
Buenas tardes, ¿vendéis este equipo por piezas? Necesito reponer la pieza en forma de vaso del equipo de vacío, pero el resto del equipo está intacto.