Principaux documents
Z265896
Tamer Tabs
good in boiling operations and are highly effective in controlling distillation of liquids
1 EA
19,40 €
19,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
19,40 €
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.43
19,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Pf
2040 °C
Description générale
Non-reactive, alumina granules are good in boiling operations and are highly effective in controlling distillation of liquids. Avoid applications with strong alkalis and acids, 227g.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable