Principaux documents
1.03590
Supelco
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
redox indicator, ACS
Synonyme(s) :
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
10 G
311,00 €
311,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
311,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10NNaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
228-165-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
311,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, redox indicator ACS
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
solid
Perte
≤5.0% loss on drying, 105°C
pH
5.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
200 °C
Solubilité
820 g/L
Masse volumique apparente
160 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na].[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);
Clé InChI
VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Appearance of solution: conforms
Loss on Drying (105°C): ≤ 5.0 %
Suitability as redox indicator: conforms
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable