1.03132
1,4-Dioxane
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonyme(s) :
1,4-Dioxane, Glycolethylether, 1,4-Diethylene dioxide, 1,4-Dioxacyclohexane
Produits recommandés
Pression de vapeur
41 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Description
isocratic
Gamme de produits
LiChrosolv®
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
300 °C
Puissance
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.7-25.2 % (v/v)
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
Résidus d'évap.
≤2.0 mg/L
Transmittance
245 nm, ≥50%
270 nm, ≥80%
300 nm, ≥98%
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
pb
101.5 °C/1013 hPa
Pf
12 °C
Température de transition
flash point 11 °C
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clé InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Cross-Polarization Solid-State NMR Quantification of Species within Pores of Metal-Organic Frameworks: Though not directly linked to 1,4-dioxane, this study employs methodologies that could be applicable for the analysis of dioxane and other similar molecules within complex structures, relevant for chemists and material scientists engaged in molecular characterization (Wu & Xu, 2024).
- Photosensitized covalent organic framework as a light-induced oxidase mimic for colorimetric detection of uric acid: This innovative approach using a framework that could potentially be adapted for 1,4-dioxane detection underscores the intersection of material science and analytical chemistry, which could intrigue researchers developing new analytical methods (Wang et al., 2024).
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.02 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 245 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 270 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 300 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Protocoles
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.