Principaux documents
1.02596
Supelco
Ammonium nitrate solution
1 mol/l acc. to DIN 19730
2.5 L
356,00 €
356,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.5 L
356,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NB.21
356,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
pb
100 °C/1013 hPa
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Application
  • Raman Spectroscopy of Glass Beads in Ammonium Nitrate Solution and Compensation of Signal Losses.: This study explores the use of ammonium nitrate solution in Raman spectroscopy to enhance signal detection, demonstrating advancements in analytical techniques for material characterization (Spoor E et al., 2024).
  • Simultaneous speciation analysis of arsenic and iodine in human urine by high performance liquid chromatography-inductively coupled plasma mass spectrometry.: The research utilizes ammonium nitrate solution in the sample preparation process for speciation analysis of arsenic and iodine, showcasing its importance in precise biochemical analysis (Zhou S et al., 2024).
  • Magnesium in dairy cattle nutrition: A meta-analysis on magnesium absorption in dairy cattle and assessment of simple solubility tests to predict magnesium availability from supplemental sources.: This study employs ammonium nitrate solution in solubility tests to predict magnesium availability, contributing to improvements in agricultural practices and animal nutrition (Khiaosa-Ard R et al., 2023).
  • Electromass Transfer in the System "Cation Exchange Membrane-Ammonium Nitrate Solution".: This research investigates the electromass transfer properties of ammonium nitrate solution in a cation exchange membrane system, providing insights into its applications in electrochemical processes and membrane technology (Kozaderova O et al., 2022).
Remarque sur l'analyse
Assay: 0.99 - 1.01 mol/l
pH-value: 5.0 - 6.0
As (Arsenic): ≤ 0.005 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0.001 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.002 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.005 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.001 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 ppm
Mo (Molybdenum): ≤ 0.005 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.005 ppm
Sb (Antimony): ≤ 0.005 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.005 ppm
U (Uranium): ≤ 0.001 ppm
V (Vanadium): ≤ 0.005 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.005 ppm
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Liq. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)