1.01615
Gélose
extra pure
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Agar, Agar-agar
208,00 €
Date d'expédition estimée le31 janvier 2025Détails
About This Item
208,00 €
Date d'expédition estimée le31 janvier 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
11000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
90 °C
Application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Clé InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1