1.01546
N,N′-Methylenebisacrylamide
for electrophoresis, special grade for molecular biology
Synonyme(s) :
N,N′-Methylenebisacrylamide, BIS, Bisacrylamide solution
172,00 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
About This Item
172,00 €
Date d'expédition estimée le09 avril 2025Détails
Produits recommandés
Essai
≥99.0% (saponification, acidimetric)
Forme
crystalline powder
Puissance
390 mg/kg LD50, oral (Rat)
Technique(s)
electrophoresis: suitable
pH
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Pf
185 °C (decomposition)
Densité
1.235 g/cm3 at 30 °C
Masse volumique apparente
200 kg/m3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(CNC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
Clé InChI
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Appearance (description): crystalline powder
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.02 %
Water: ≤ 0.5 %
Assay (by acidimetry following saponification): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
DNases (Exo- and endonucleases): not detectable
RNases: not detectable
Proteases: not detectable
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable