1.00714
Sulfuric acid
96%, Suprapur®
Synonyme(s) :
Acide sulfurique
About This Item
Produits recommandés
product name
Acide sulfurique (96 %), Suprapur®
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 300
Densité de vapeur
<0.3 (25 °C, vs air)
Pression de vapeur
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Pureté
≥95% (acidimetric)
96%
Forme
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
Point d'ébullition
~290 °C (lit.)
Pf
-20 °C
Densité
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 ppb
nitrate (NO3-): ≤200 ppb
phosphate (PO43-): ≤100 ppb
Traces de cations
Ag: ≤1.0 ppb
Al: ≤5.0 ppb
As: ≤0.5 ppb
Au: ≤0.5 ppb
Ba: ≤1.0 ppb
Be: ≤0.5 ppb
Bi: ≤0.5 ppb
Ca: ≤5.0 ppb
Cd: ≤1.0 ppb
Co: ≤0.5 ppb
Cr: ≤1.0 ppb
Cu: ≤0.5 ppb
Fe: ≤5.0 ppb
Ga: ≤0.5 ppb
Ge: ≤1.0 ppb
Hg: ≤2.0 ppb
In: ≤0.5 ppb
K: ≤2.0 ppb
Li: ≤0.5 ppb
Mg: ≤5.0 ppb
Mn: ≤0.5 ppb
Mo: ≤0.5 ppb
NH4+: ≤1.0 ppm
Na: ≤10.0 ppb
Ni: ≤2.0 ppb
Pb: ≤1.0 ppb
Pt: ≤0.5 ppb
Sb: ≤1.0 ppb
Se: ≤1.0 ppb
Sn: ≤1.0 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Ti: ≤1.0 ppb
Tl: ≤0.5 ppb
V: ≤0.5 ppb
Zn: ≤2.0 ppb
Zr: ≤0.5 ppb
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Couleur : ≤ 10 Hazen
Chlorure (Cl) : ≤ 100 ppb
Nitrates (NO₃) : ≤ 200 ppb
Phosphates (PO₄) : ≤ 100 ppb
Ag (argent) : ≤ 1,0 ppb
Al (aluminium) : ≤ 5,0 ppb
As (arsenic) : ≤ 0,5 ppb
Au (or) : ≤ 0,5 ppb
Ba (baryum) : ≤ 1,0 ppb
Be (béryllium) : ≤ 0,5 ppb
Bi (bismuth) : ≤ 0,5 ppb
Ca (calcium) : ≤ 5,0 ppb
Cd (cadmium) : ≤ 1,0 ppb
Co (cobalt) : ≤ 0,5 ppb
Cr (chrome) : ≤ 1,0 ppb
Cu (cuivre) : ≤ 0,5 ppb
Fe (fer) : ≤ 5,0 ppb
Ga (gallium) : ≤ 0,5 ppb
Ge (germanium) : ≤ 1,0 ppb
Hg (mercure) : ≤ 2,0 ppb
In (indium) : ≤ 0,5 ppb
K (potassium) : ≤ 2,0 ppb
Li (lithium) : ≤ 0,5 ppb
Mg (magnésium) : ≤ 5,0 ppb
Mn (manganèse) : ≤ 0,5 ppb
Mo (molybdène) : ≤ 0,5 ppb
NH₄ (ammonium) : ≤ 1,0 ppm
Na (sodium) : ≤ 10,0 ppb
Ni (nickel) : ≤ 2,0 ppb
Pb (plomb) : ≤ 1,0 ppb
Pt (platine) : ≤ 0,5 ppb
Sb (antimoine) : ≤ 1,0 ppb
Se (sélénium) : ≤ 1,0 ppb
Sn (étain) : ≤ 1,0 ppb
Sr (strontium) : ≤ 0,5 ppb
Ti (titane) : ≤ 1,0 ppb
Tl (thallium) : ≤ 0,5 ppb
V (vanadium) : ≤ 0,5 ppb
Zn (zinc) : ≤ 2,0 ppb
Zr (zirconium) : ≤ 0,5 ppb
Substances réduisant le permanganate de potassium (exprimées en SO₂) : ≤ 2 ppm
Résidus après combustion : ≤ 2 ppm
Les valeurs réelles font l′objet de variations systématiques
et inévitables dans cette gamme de concentrations.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.