Documents
1.00193
SAFC
Acide caprylique (acide octanoïque)
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide caprylique (acide octanoïque)
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
204-677-5
Agence
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.05 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>300 °C
Limite d'explosivité
1 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
Point d'ébullition
237 °C/1013 hPa
Pf
16 °C
Température de transition
flash point 130 °C
Solubilité
0.68 g/L
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'acide caprylique, également appelé acide octanoïque, est très utilisé dans l'industrie biopharmaceutique comme agent précipitant, notamment dans la purification des médicaments dérivés du plasma.
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, l'acide caprylique (acide octanoïque) Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup