09-818
Anti-CARM1 Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
Protein arginine N-methyltransferase 4, coactivator-associated arginine methyltransferase 1, coactivator-associated arginine methyltransferase-1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CARM1(10498)
mouse ... Carm1(59035)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
A 1 μg/mL dilution of this lot detected CARM1 in HeLa nuclear extracts. (Figure A).
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Included Positive Antigen Control: Catalog # 12-309, HeLa nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable