T6778
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–TRITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Tetramethylrhodamine isothiocyanate
261,00 €
About This Item
261,00 €
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
TRITC conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Contient
≥15 mM sodium azide as preservative
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
direct immunofluorescence: 1:400
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable