07-329-AF488
Anti-acetyl-Histone H4 (Lys16) Antibody, Alexa Fluor™ 488
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Histone H4, acetyl-Histone H4 (Lys16), AlexaFluor™ 488
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys16)
Informations sur le gène
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-329) is shown to be suitable also for ChIP, ChIP-seq, Western blotting, multiplex assay, dot blot applications.
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected acetyl-Histone H4 (Lys16) in HeLa cells.
Description de la cible
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable