06-284-AF488
Anti-Nitrotyrosine Antibody Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Nitrotyrosine AlexaFluor™ 488 Conjugate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
nitration (Tyr)
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Nitrotyrosine in A431 cells treated with 5 mM peroxytnitrite.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable