Documents
07-307
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-STAT1 (Tyr701)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Transcription factor ISGF-3 components p91/p84, signal transducer and activator of transcription 1, signal transducer and activator of transcription 1, 91kD, signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa, signal transducer and activator of tr
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, chicken, human, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr701)
Informations sur le gène
human ... STAT1(6772)
Description générale
Les protéines STAT (Signal Transduction and Activators of Transcription) sont des facteurs de transcription cytoplasmiques latents qui ont une double fonction : la transduction du signal et l'activation de la transcription. Les STAT sont activées par la phosphorylation de la tyrosine en réponse à différents ligands, après quoi elles se déplacent vers le noyau cellulaire. La région N-terminale présente une homologie élevée entre les protéines STAT et entoure un résidu arginine entièrement conservé. Les STAT font partie de la voie de signalisation JAK-STAT (voie majeure du système immunitaire). Toutes les cytokines transduisent des signaux critiques par cette voie. STAT 1 est activée par un certain nombre de ligands différents, notamment IFNalpha, IFNgamma, EGF, PDGF et IL6. La phosphorylation de la tyrosine 701 est nécessaire pour dissocier STAT 1 de l'IFNGR1, pour l'homodimérisation et pour la translocation nucléaire. La déficience de phosphorylation de la tyrosine 701 entraîne une perte des fonctions de STAT 1.
Spécificité
La réactivité croisée vis-à-vis des autres espèces n'est pas connue.
STAT1 phosphorylé
Immunogène
Peptide de synthèse (C-DDPKRTG[pY]IKTE) conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant aux acides aminés 694-705 du STAT1 de souris, avec une cystéine N-terminale.
Épitope : Tyr701
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-phospho-STAT1 (Tyr701) est un anticorps polyclonal de lapin pour la détection du phospho-STAT1 (Tyr701), également connu sous le nom de facteur de transcription ISGF-3 composants p91/p84, et a été validé en WB.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Qualité
Évalué en routine par immunotransfert dans des lysats RIPA de cellules SK-N-MC traitées au CNTF.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500e-1/2 000e de ce lot a permis de détecter la présence de STAT1 phosphorylé dans des lysats de cellules SK-N-MC traitées au CNTF dans du tampon RIPA.
Description de la cible
92 kDa
Forme physique
Chromatographie d'immuno-affinité
IgG purifiée par immunoaffinité dans du PBS 0,02 M contenant 0,1 % d'azoture de sodium + 50 % de glycérol et 5 mg/ml de BSA.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG et altérer les performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Adipocytes 3T3-L1 de souris stimulés par le facteur inhibiteur de la leucémie (LIF).
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Hepatitis C virus core protein differently regulates the JAK-STAT signaling pathway under interleukin-6 and interferon-gamma stimuli.
Hosui, Atsushi, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 278, 28562-28571 (2003)
Donor T-cell alloreactivity against host thymic epithelium limits T-cell development after bone marrow transplantation.
Hauri-Hohl, MM; Keller, MP; Gill, J; Hafen, K; Pachlatko, E; Boulay, T; Peter et al.
Blood null
Porcine reproductive and respiratory syndrome virus Nsp1? inhibits interferon-activated JAK/STAT signal transduction by inducing karyopherin-?1 degradation.
Wang, Rong, et al.
Journal of virology, 87, 5219-5228 (2013)
Precision-cut slice cultures of tumors from MMTV-neu mice for the study of the ex vivo response to cytokines and cytotoxic drugs.
Nirmala Parajuli, Wolfgang Doppler
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Animal null
Induction of type I interferons by a novel porcine reproductive and respiratory syndrome virus isolate.
Nan, Yuchen, et al.
Virology, 432, 261-270 (2012)