07-276
Anti-PDGFRα Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-Anti-CD140A, Anti-Anti-PDGFR-2, Anti-Anti-PDGFR2
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDGFRA(5156)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cells, extracts from 3T3/NIH or HepG2 cells, human brain tissue