Principaux documents
07-2273
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-SPAK (Ser373)/anticorps anti-phospho-OSR1 (Ser325)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
DCHT, Serine/threonine-protein kinase 39
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer373)
Informations sur le gène
human ... STK39(27347)
Description générale
Appartenant à la famille des kinases STE20 [(sterile 20)-like], l'OSR1 (oxidative-stress-responsive kinase 1) et la SPAK (SPS1-related proline/alanine-rich kinase) sont des enzymes essentielles de la cascade de signalisation, qui activent les co-transporteurs Na+/K+/2Cl- (NKCC) en réponse à un stress osmotique. Les deux kinases ont un domaine carboxy-terminal conservé (CCT) identique à 79 % au niveau de la séquence et hautement conservé dans les orthologues de ces enzymes chez les espèces Caenorhabditis elegans, Drosophila et Xenopus. Le domaine CCT ne présente aucune similitude avec les séquences d'autres protéines. On sait qu'il reconnaît – et interagit avec – un motif peptidique unique (Arg-Phe-Xaa-Val), présent sur les kinases activant OSRT1 et SPAK [with-no-lysine-kinase 1 (WNK1 et WNK4)] ainsi que dans les substrats de la famille de kinases STE20 (NKCC1 et NKCC2). Il a été montré que la phosphorylation d'un résidu Ser/Thr précédant le motif (Arg-Phe-Xaa-Val) entraîne un conflit stérique qui aboutit à la dissociation du domaine CCT. En outre, les personnes atteintes du syndrome de Gordon sont porteuses des mutations génétiques WNK1 et WNK4.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la protéine SPAK phosphorylée au niveau de la Ser373 et la protéine OSR1 phosphorylée au niveau de la Ser325.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant aux protéines SPAK et OSR1 humaines phosphorylées au niveau de Ser375 et Ser325, respectivement.
Épitope : SPAK phosphorylée au niveau de Ser373 et OSR1 phosphorylée au niveau de Ser325.
Application
Domaine de recherche
Signalisation
Inflammation et Immunologie
L'utilisation de cet anticorps anti-phospho-SPAK a été validée en western blotting pour la détection de la protéine phospho-SPAK.
Sous-domaine de recherche
Kinases et phosphatases
Stress oxydant
Qualité
Produit évalué par western blotting dans des cellules HEK293 stimulées dans un milieu hypotonique et non traitées et traitées à la phosphatase lambda.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter SPAK/OSR1 dans 10 µg de cellules HEK293 stimulées dans un milieu hypotonique, non traitées et traitées à la phosphatase lambda.
Description de la cible
Env. 60 kDa (taille observée)
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cellules HEK293 stimulées dans un milieu hypotonique, non traitées et traitées à la phosphatase lambda.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Alissa A Frame et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 317(6), F1623-F1636 (2019-10-15)
Salt sensitivity of blood pressure is characterized by inappropriate sympathoexcitation and renal Na+ reabsorption during high salt intake. In salt-resistant animal models, exogenous norepinephrine (NE) infusion promotes salt-sensitive hypertension and prevents dietary Na+-evoked suppression of the Na+-Cl- cotransporter (NCC). Studies