MABS178
Anti-STK39 Antibody, clone 5H7.1
clone 5H7.1, from mouse
Synonyme(s) :
STE20/SPS1-related proline-alanine-rich protein kinase, Ste-20-related kinase, DCHT, Serine/threonine-protein kinase 39
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5H7.1, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STK39(27347)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500-2,000 dilution from a representative lot detected STK39 in human cerebellum sections and rat hindbrain sections tissue.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected STK39 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable