06-340-I
Anti-c-Myc
145,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
About This Item
145,00 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Unknown, polyclonal
Poids mol.
calculated mol wt 48.8 kDa
observed mol wt ~54 kDa
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Internal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... MYC(4609)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected c-Myc in Jurkat cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected c-Myc in lysates from Raji cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected c-Myc in A431 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable