05-1352
Anti-Histone H2B Antibody, clone 5HH2-2A8
ascites fluid, clone 5HH2-2A8, from mouse
Synonyme(s) :
H2B, Histone H2B, histone 2, H2be, histone cluster 2, H2be, H2B histone family, member Q
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5HH2-2A8, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... H2BC21(8349)
mouse ... H2Bc21(319190)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
A 1:500 dilution of a representative lot of this antibody detected Histone H2B in A431, HeLa and NIH/3T3 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Western Blot Analysis:
A 1:1,000-1:2,000 dilution of this antibody detected Histone H2B in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
HepG2 cell lysate, L6 cell lysate, Mouse Brain Lysate
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Loading controls in western blotting application.