Principaux documents
S-021
Supelco
Sertraline hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
52,20 €
52,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
52,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H18Cl3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
52,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
Clé InChI
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A4(6532)
Description générale
Sertraline, marketed as the brand drug Zoloft®, is an SSRI antidepressant used in the treatment of major depression as well as obsessive-compulsive, panic, and social anxiety disorders. This Certified Snap-N-Spike® Solution is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications for urine drug testing, clinical toxicology, and forensic analysis.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zoloft is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Andre R Brunoni et al.
JAMA psychiatry, 70(4), 383-391 (2013-02-08)
Transcranial direct current stimulation (tDCS) trials for major depressive disorder (MDD) have shown positive but mixed results. To assess the combined safety and efficacy of tDCS vs a common pharmacological treatment (sertraline hydrochloride, 50 mg/d). Double-blind, controlled trial. Participants were
Quang A Le et al.
Health and quality of life outcomes, 11, 59-59 (2013-04-17)
To determine the minimal clinically important difference (MCID) for the health-utility measures EuroQol-5 dimensions (EQ-5D) and Quality of Well Being Self-Administered (QWB-SA) Scale in PTSD patients. Two hundred patients aged 18 to 65 years with PTSD enrolled in a doubly
Alastair J Flint et al.
BMC psychiatry, 13, 38-38 (2013-01-29)
Psychotic depression (PD) is a severe disabling disorder with considerable morbidity and mortality. Electroconvulsive therapy and pharmacotherapy are each efficacious in the treatment of PD. Expert guidelines recommend the combination of antidepressant and antipsychotic medications in the acute pharmacologic treatment
Latif Moradveisi et al.
The British journal of psychiatry : the journal of mental science, 202(3), 204-211 (2013-02-09)
Behavioural activation might be a viable alternative to antidepressant medication for major depressive disorder. To compare the effectiveness of behavioural activation and treatment as usual (TAU, antidepressant medication) for major depressive disorder in routine clinical practice in Iran. Patients with
Sofia Hult Lundh et al.
Human molecular genetics, 22(17), 3485-3497 (2013-05-24)
Psychiatric symptoms such as depression and anxiety are important clinical features of Huntington's disease (HD). However, the underlying neurobiological substrate for the psychiatric features is not fully understood. In order to explore the biological origin of depression and anxiety in