Documents
5.06188
Sigma-Aldrich
Sertraline Hydrochloride
Synonyme(s) :
Sertraline Hydrochloride, Serotonin (5-HT) Reuptake Inhibitor, Sertraline, Zoloft
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H17Cl2N · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.23 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
3.3 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mM
ethanol: 50 mM
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
Clé InChI
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
Description générale
A very potent uptake inhibitor highly selective for serotonin (Ki = 3.3 nM). Clinically prescribed as an antidepressant drug. Often used in studying major depressive disorders.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
5-HT uptake transporter
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Brunoni, R., et al. 2013. JAMA Psychiatry.70, 383.
Kobayashi, K., et al. 1995. Br. J. Clin. Pharmacol.40, 481.
Heym, J., et al. 1988. J. Clin. Psychiatry.49 Suppl, 40.
Koe, K., et al. 1983. J. Pharmacol. Exp. Ther.226, 700.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable