Principaux documents
N-049
Supelco
(±)-Norsertraline hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
119,00 €
119,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
119,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H16Cl3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
119,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N[C@H]1CC[C@@H](C2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2)C3=C1C=CC=C3.[H]Cl
InChI
1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/t11-,16-;/m0./s1
Clé InChI
YKXHIERZIRLOLD-RISSCEEYSA-N
Description générale
Norsertraline is a major urinary metabolite and N-desmethyl analog of the SSRI antidepressant sertraline. Marketed under trade names such as Zoloft® and Lustral, sertraline is used to treat major depressive, obsessive-compulsive and panic and social anxiety disorders in both adults and children.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zoloft is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Margareta Reis et al.
Human psychopharmacology, 19(5), 283-291 (2004-07-15)
Sertraline and paroxetine are frequently prescribed SSRIs for long-term treatment of major depression. Nevertheless, continuous follow-ups of drug concentrations prevailing in patients during the whole treatment period are not available. Hence, in a large phase IV clinical trial, a total
W Ross Tracey et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 285(6), H2780-H2787 (2003-08-16)
We recently reported the identification of a novel human adenosine A3 receptor-selective agonist, (2S,3S,4R,5R)-3-amino-5-[6-[5-chloro-2-(3-methylisoxazol-5-ylmethoxy)benzylamino]purin-9-yl]-4-hydroxytetrahydrofuran-2-carboxylic acid methylamide (CP-608,039), with 1,260-fold selectivity for the human A3 versus human A1 receptor (DeNinno et al., J Med Chem 46: 353-355, 2003). However, because the
N Epperson et al.
The American journal of psychiatry, 158(10), 1631-1637 (2001-10-02)
Pharmacological treatment of postpartum depression is frequently complicated by the mother's desire to breast-feed. Although breast milk levels of several selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) have been reported to be relatively low, a critical question is whether SSRI exposure during
Alessandro Musenga et al.
Electrophoresis, 28(11), 1823-1831 (2007-04-24)
A method has been developed for the analysis of the antidepressant drug sertraline together with its main metabolite N-desmethylsertraline (DMS) in human plasma. It is based on CE with LIF detection (lambda = 488 nm). A SPE procedure is employed
Ramagiri Suma et al.
Journal of analytical toxicology, 30(6), 395-399 (2006-07-29)
Zoloft (sertraline hydrochloride) is one of the antidepressant medications used to treat depression, obsessive-compulsive disorder, and social anxiety disorder. The practice of embalming a cadaver is common, yet it may create problems for forensic toxicologists if the case was not