Principaux documents
N-921
Supelco
Norbuprenorphine-D3 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
345,00 €
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
345,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H32D3NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
345,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland)
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])O[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4)c56
InChI
1S/C25H35NO4/c1-21(2,3)22(4,28)16-13-23-8-9-25(16,29-5)20-24(23)10-11-26-17(23)12-14-6-7-15(27)19(30-20)18(14)24/h6-7,16-17,20,26-28H,8-13H2,1-5H3/t16-,17-,20-,22+,23-,24+,25-/m1/s1/i5D3
Clé InChI
YOYLLRBMGQRFTN-QLWKBOQPSA-N
Description générale
Norbuprenorphine is the primary active metabolite of the opiate buprenorphine in urine. This internal standard is suitable for quantitation of norbuprenorphine levels or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for pain prescription monitoring, clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis. Buprenorphine, sold under trade names such as Buprenex®, Subutex® and Suboxone®, is an opiate drug used to treat opioid addiction and to moderate acute pain.
Informations légales
Buprenex is a registered trademark of Reckitt & Colman (Overseas) Ltd
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Suboxone is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
Subutex is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :