1005004
USP
Acetazolamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, N-(5-[Aminosulfonyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acetazolamide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
Clé InChI
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Acetazolamide Compounded Oral Suspension
- Acetazolamide Extended-Release Capsules
- Acetazolamide for Injection
- Acetazolamide Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable