Principaux documents
B-902
Supelco
Buprenorphine solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H41NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.64
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56
InChI
1S/C29H41NO4/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,33-5)24-28(27)12-13-30(16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(34-24)22(18)28/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-/m1/s1
Clé InChI
RMRJXGBAOAMLHD-IHFGGWKQSA-N
Description générale
Sold under the trade names Buprenex®, Subutex® and Suboxone®, buprenorphine is an opiate drug used to treat opioid addiction and moderate acute pain. This Certified Spiking Solution® standard is suitable for GC/MS or LC/MS applications in forensic analysis, clinical toxicology or pharmaceutical research.
Informations légales
Buprenex is a registered trademark of Reckitt & Colman (Overseas) Ltd
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Suboxone is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
Subutex is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Karen L Cropsey et al.
Journal of addiction medicine, 7(3), 210-215 (2013-04-24)
This project sought to demonstrate the feasibility and acceptability of providing on-site buprenorphine treatment to individuals under community corrections supervision. Seventeen women and 13 men were enrolled on-site over a 2-week period at a community corrections location. Study participants received
Johan Menten et al.
Cancer investigation, 31(6), 412-420 (2013-06-14)
Many head and neck cancer (HNC) patients experience painful therapy-related mucositis and dermatitis. This prospective observational study evaluated transdermal buprenorphine use in HNC patients to relieve treatment-related pain. During treatment with paracetamol or tramadol, visual analogue scale (VAS)-pain scores >30/100
Jatinder Mohan Chawla et al.
Journal of opioid management, 9(1), 35-41 (2013-05-28)
Tramadol is a synthetic opiate and a centrally acting weak m-opioid receptor agonist. The potential advantages of tramadol include ease of administration, low abuse potential, and being nonscheduled. This study compared tramadol and buprenorphine for controlling withdrawal symptoms in patients
K Wahle et al.
MMW Fortschritte der Medizin, 155 Suppl 1, 25-31 (2013-05-18)
Chronic pain in the elderly is common. Especially in the elderly inadequate treatment of pain can cause significant functional impairmentand deterioration of qualityof life. Theaim of this post-marketing surveillance study was to collect data from clinical practice on the analgesic
O Bouab et al.
Revue medicale de Bruxelles, 34(3), 132-140 (2013-08-21)
Assess the effectiveness of hospital detoxification of opiate substitution treatment (OST) in patients who failed to withdraw as outpatients. Retrospective study, conducted among patients admitted for withdrawal of OST in an addiction unit between 2005 and 2011. Referent physicians were