Principaux documents
N-071
Supelco
(±)-Nornicotine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
104,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
104,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C1CNC(C1)c2cccnc2
InChI
1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2
Clé InChI
MYKUKUCHPMASKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nornicotine is a tobacco alkaloid and nicotine metabolite. Since virtually all tobacco products contain nornicotine, smoking or chewing tobacco exposes the user to this nicotine alkaloid. In urine testing by GC/MS or LC/MS, nornicotine is used as an indicator of smoking or use of chewing tobacco or nicotine replacement products.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Piotr Tutka et al.
Nicotine & tobacco research : official journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco, 10(8), 1385-1390 (2008-08-08)
Smoking during pregnancy remains a major public health concern and is associated with numerous adverse effects. Recently the clearance of nicotine and cotinine was shown to be substantially increased in pregnant women compared with nonpregnant controls. The present study investigated
Wojciech Piekoszewski et al.
Przeglad lekarski, 66(10), 593-597 (2009-01-01)
The assay of biomarkers in biological material is the most popular and reliable method in estimate exposure to tobacco smoke. Nicotine and its metabolites qualify to the most specific biomarkers for tobacco smoke. Currently the most often used are cotinine
François Marclay et al.
Forensic science international, 213(1-3), 73-84 (2011-07-02)
Tobacco consumption is a global epidemic responsible for a vast burden of disease. With pharmacological properties sought-after by consumers and responsible for addiction issues, nicotine is the main reason of this phenomenon. Accordingly, smokeless tobacco products are of growing popularity
Delphine Calas-List et al.
Neuroscience letters, 518(1), 64-68 (2012-05-15)
The goal of the present study is to examine the agonist action of nornicotine on insect nicotinic acetylcholine receptors. Using patch-clamp techniques on cockroach dorsal unpaired median neurons, we demonstrated that nornicotine induced two distinct ionic currents named types 1
Joseph R Holtman et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 94(3), 352-362 (2009-10-06)
Neuronal nicotinic acetylcholinic receptors (nAChR) are promising targets for the development of novel analgesics. Nicotine and other nAChR-agonists produce profound analgesia in rodent models of acute and persistent pain. However, significant side-effects are of concern. Nornicotine (N-desmethyl-nicotine) appears to activate