Principaux documents
N5511
Supelco
(−)-Nicotine solution
1.0 mg/mL, analytical standard, for drug analysis
1 ML
59,80 €
59,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
59,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Beilstein:
5733110
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
59,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
1.0 mg/mL
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Application
(−)-Nicotine solution has been used as a reference standard in the analysis of nicotine in air affected by second hand smoke using ultra performance liquid chromatography (UPLC).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Assessment of nicotine for second hand smoke exposure in some public places in Romania by UPLC-MS
Bratan A, et al.
Chemistry Central Journal, 8(1), 29-29 (2014)
K Vendrell Rankin
Texas dental journal, 130(5), 446-452 (2013-08-08)
Use and awareness of the e-cigarette, also referred to in the literature as an Electronic Nicotine Delivery Device, has dramatically increased since its introduction to the U.S. market in 2007. The regulatory power of the Food and Drug Administration over
Governments must agree unified approach to use of e-cigarettes, report says.
Susan Mayor
BMJ (Clinical research ed.), 346, f3537-f3537 (2013-06-01)
The regulatory challenge of electronic cigarettes.
Neal L Benowitz et al.
JAMA, 310(7), 685-686 (2013-07-17)
Kohbanani Mahdi Shariati et al.
Pakistan journal of biological sciences : PJBS, 15(24), 1168-1175 (2013-06-13)
Maternal smoking has been clearly demonstrated to be associated with increased health problems in infants and children. Nicotine is the chemical substance with high level of toxicity. It crosses through the placenta and accumulates in the developing organs of fetus.