Principaux documents
I-029
Supelco
Interference Mix 7 (For Qualitative Use Only)
50-100 μg/mL in methanol (each analyte), Cerilliant®
Synonyme(s) :
Qualitative Interference Mixture
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit I-029 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
Montelukast sodium salt, 100 μg/mL (as free base)
Pioglitazone hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Prednisolone, 100 μg/mL
Prednisone, 50 μg/mL
Procainamide hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Simvastatin, 100 μg/mL
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
50-100 μg/mL in methanol (each analyte)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
This standard is for qualitative use only in the evaluation of interferences between the mix components and target analytes of interest in a testing laboratory′s analytical methods. This multi-component solution standard contains the routinely monitored over-the-counter (OTC) and prescription drugs montelukast sodium salt, pioglitazone hydrochloride, prednisolone, prednisone, procainamide HCl and simvastatin.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :