Principaux documents
E-057
Supelco
EMDP hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
EMDP (2-Ethyl-5-methyl-3,3-diphenylpyrroline) hydrochloride solution, 2-Ethyl-5-methyl-3,3-diphenylpyrroline
1 ML
152,00 €
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
152,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H21N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-3-18-19(14-15(2)20-18,16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17;/h4-13,15H,3,14H2,1-2H3;1H
Clé InChI
RFWQAFWWZQGUQU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Along with EDDP, EMDP is a major metabolite of methadone in urine. Methadone is a synthetic opioid used medically as an analgesic and as a maintenance anti-addictive for use in patients with opioid dependency. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in methadone testing methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, forensic analysis and urine drug testing applications.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :