Merck
Passer à
D-044
Duloxetine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Offre promotionnelle disponible
Synonyme(s) :
Duloxetine hydrochloride solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Dépenser 500 € — Économiser 5 %; Dépenser 900 € — Économiser 10 %; Dépenser 1 800 € — Économiser 15 %*
Se connecter pour vérifier l'éligibilité. Acheter des Produits
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
1 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
109,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H20ClNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.88
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
109,00 €
Économisez Jusqu'à 15 %
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CNCCC(Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccs3
InChI
1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-11-10-17(18-7-4-12-21-18)20-16-9-8-14-5-2-3-6-15(14)13-16;/h2-9,12-13,17,19H,10-11H2,1H3;1H
InChI key
QZIJQNJKJMLFKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Duloxetine, marketed in the US under the trade name Cymbalta®, is a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI) used to treat major depressive disorder and to alleviate pain associated with diabetic neuropathy, fibromyalgia, and osteoarthritis. This Certified Spiking Solution® is applicable for use in applications such as clinical toxicology, urine drug testing, and forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Cymbalta is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
67-56-1
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :