Principaux documents
M-007
Supelco
(±)-Methadone solution
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H27NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.45
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit M-007 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentration
1 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC(C(CC(C)N(C)C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)=O
InChI
1S/C21H27NO/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3
Clé InChI
USSIQXCVUWKGNF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRM1(4988)
Description générale
Methadone is a synthetic opioid used medically as an analgesic and as a maintenance anti-addictive for use in patients with opioid dependency.[1] The drug is sold under several trade names such as Symoron, Dolophine®, Amidone, Methadose®, Physeptone, or Heptadon. This Certified Spiking Solution® is suitable for LC/MS or GC/MS testing methods in pain prescription monitoring, forensic analysis or clinical toxicology.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Dolophine is a registered trademark of Roxane Laboratories, Inc.
Methadose is a registered trademark of Mallinckrodt Inc.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Maintenance medication for opiate addiction: the foundation of recovery.
Bart G.
Journal of Addictive Diseases, 31(3), 207-225 (2012)
Gladys E Ibañez et al.
Journal of psychoactive drugs, 45(1), 48-56 (2013-05-11)
Benzodiazepines (BZ) are often diverted from legal sources to illicit markets at various points in the distribution process beginning with a pharmaceutical manufacturer, followed by healthcare providers, and finally, to the intended users. Little is known about the extent of
Annette Thierauf et al.
Archiv fur Kriminologie, 231(5-6), 175-182 (2013-07-25)
Intoxications in children still account for a large part of the cases reported to poison control centres. Among drug intoxications, substitution drugs have gained in importance lately. Careless storage of take-home medications puts children living in the same household at
Philippa Hawley et al.
Pain research & management, 18(2), 83-86 (2013-05-11)
Methadone is one of the most important medications used for the treatment of refractory pain in the palliative care setting, and is usually initially prescribed by one of a limited number of physicians who have acquired authorization for its use.
David Kao et al.
Annals of internal medicine, 158(10), 735-740 (2013-05-22)
Long-acting opioids are a leading cause of accidental death in the United States, and methadone is associated with greater mortality rates. Whether this increase is related to the proarrhythmic properties of methadone is unclear. To describe methadone-associated arrhythmia events reported
Articles
Although both biphenyl and phenyl-hexyl phases can resolve these compounds, the former exhibits excellent peak shape and substantially less silanol-derived ion exchange activity.