E-006
EDDP perchlorate
ampule of 10 mg, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
EDDP perchlorate, 2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine perchlorate
80,10 €
About This Item
80,10 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
solid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 10 mg
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable