LM1701
Avanti
17:1 Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-(10Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
methanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (LM1701-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C20H39O7P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(22)26-17-19(21)18-27-28(23,24)25;/h7-8,19,21H,2-6,9-18H2,1H3,(H2,23,24,25);1H3/b8-7-;/t19-;/m1./s1
Clé InChI
LBIQHMMMFNLTFC-FROQVYCJSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)