807788
palmitic-acid-9-hydroxy-stearic-acid
95%
Synonyme(s) :
9-PAHSA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
33.5 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C34H66O4/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-23-27-31-34(37)38-32(28-24-20-17-10-8-6-4-2)29-25-21-19-22-26-30-33(35)36/h32H,3-31H2,1-2H3,(H,35,36)
Clé InChI
MHQWHZLXDBVXML-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable