890701P
Avanti
14:0 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (890701P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (890701P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
transfection
cationic lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3