Principaux documents
890200P
Avanti
DC-6-14
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
O,O’-ditetradecanoyl-N-(α-trimethylammonioacetyl)diethanolamine chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H73ClN2O5
Poids moléculaire :
661.44
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 25 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
cationic lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890200P-25MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable