880127P
Avanti
DSPE-PEG(2000) PDP
Avanti Research™ - A Croda Brand 880127P, powder
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[PDP(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
183,00 €
About This Item
183,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (880127P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880127P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880127P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 880127P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCSSC1=CC=CC=N1)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3