Principaux documents
870621P
Avanti
18:0-PhoDAG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1-stearoyl-2-[(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-sn-glycerol
5 MG
562,00 €
25 MG
2 140,00 €
562,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
562,00 €
25 MG
2 140,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H64N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
664.96
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
562,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
1 ea of 25 mg (870621P-25mg)
1 ea of 5 mg (870621P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
photoswitchable lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@]([H])(OC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H64N2O5/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-40(45)47-34-39(33-44)48-41(46)24-20-22-36-27-31-38(32-28-36)43-42-37-29-25-35(26-30-37)21-6-4-2/h25-32,39,44H,3-24,33-34H2,1-2H3/b43-42+/t39-/m0/s1
Clé InChI
YOEPDENSWVOMRQ-VGDFDPFWSA-N
Description générale
PhoDAG is a light-sensitive, photo-switchable diacylglycerol (DAG). It is inactive in the dark and gets activated by ultraviolet-A (UV-A) light. PhoDAG can be deactivated by blue light.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
PhoDAG plays an important role in studying the pathophysiological role of diacylglycerol (DAG)-sensitive transient receptor potential (TRP) channels, which are involved in maintaining the homeostasis of the body.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
PhoDAGs enable optical control of diacylglycerol-sensitive transient receptor potential channels
Leinders-Zufall T, et al.
Cell Chemical Biology, 25(2), 215-223 (2018)