Documents
870627P
Avanti
Photoswitchable Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(2S,3R,E)-2-amino-7-(4-((E)-(4-propylphenyl)diazenyl)phenyl)hept-4-ene-1,3-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H29N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.48
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCC)C=C2)C=C1
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870627P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable