Principaux documents
860905P
Avanti
20:0-20:1-20:0 D5 TG
Avanti Research - A Croda Brand 860905P, powder
Synonyme(s) :
1,3(d5)-dieicosanoyl-2-(11Z-eicosenoyl)-glycerol
1 MG
163,00 €
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
163,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C63H115D5O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
978.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.25
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860905P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860905P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C63H120O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h27,30,60H,4-26,28-29,31-59H2,1-3H3/b30-27-
Clé InChI
VNTAEBMTULPOLY-NHYOGKJZSA-N
Application
20:0-20:1-20:0 D5 TG is suitable for use as a standard to identify lipid metabolites by ultra-performance liquid chromatography - tandem mass spectrometer (UPLC-MS).[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860905P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
The Effects of Age and Reproduction on the Lipidome of Caenorhabditis elegans
Wan QL, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019 (2019)