860821P
Avanti
22:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860821P, powder
Synonyme(s) :
N-(2′-(R)-hydroxybehenoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860821P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860821P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3